missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31136
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
69.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15698657
|
Abeba™
31136/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15608667
|
Abeba™
31136/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15618667
|
Abeba™
31136/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15628667
|
Abeba™
31136/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15638667
|
Abeba™
31136/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15648667
|
Abeba™
31136/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15658667
|
Abeba™
31136/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15668667
|
Abeba™
31136/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15678667
|
Abeba™
31136/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15688667
|
Abeba™
31136/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15698667
|
Abeba™
31136/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15608677
|
Abeba™
31136/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15618677
|
Abeba™
31136/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15628677
|
Abeba™
31136/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Piel con incrustaciones textiles de tejido Air-Mesh
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Cierre de doble velcro
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Cuero | |
Polyurethane |
Negro | |
Slip-resistant | |
31136 |