Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31028
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Brand: Abeba™ 31028/41
Additional Details : Peso : 1.00000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfibra | |
Slip-resistant | |
31028 |
Blanco | |
41 | |
Polyurethane | |
Steel |