missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31028
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
72.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15608367
|
Abeba™
31028/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15618367
|
Abeba™
31028/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15628367
|
Abeba™
31028/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15638367
|
Abeba™
31028/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15648367
|
Abeba™
31028/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15658367
|
Abeba™
31028/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15668367
|
Abeba™
31028/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15678367
|
Abeba™
31028/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15688367
|
Abeba™
31028/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15698367
|
Abeba™
31028/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15608377
|
Abeba™
31028/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15618377
|
Abeba™
31028/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15628377
|
Abeba™
31028/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15638377
|
Abeba™
31028/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfibra | |
Polyurethane | |
Steel |
Blanco | |
Slip-resistant | |
31028 |