Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1141
Revestimiento especial con iones de plata que absorbe la transpiración. Incluye suela de PU ligera y antideslizante.
Marca: Abeba™ 1141/41
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3558)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
1141 |
Blanco | |
41 | |
Polyurethane |