Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1141
Código de producto. p-7147381
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15627087 35 1 par
15637087 36 1 par
15647087 37 1 par
15657087 38 1 par
15667087 39 1 par
15677087 40 1 par
15687087 41 1 par
15697087 42 1 par
15607097 43 1 par
15617097 44 1 par
15627097 45 1 par
15637097 46 1 par
15647097 47 1 par
15657097 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15627087 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 1141/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Revestimiento especial con iones de plata que absorbe la transpiración. Incluye suela de PU ligera y antideslizante.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
  • Piel suave de color blanco
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3558)
  • Tratamiento Sanitized.
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 1141