Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1047
Revestimiento especial con iones de plata que absorbe la transpiración. Incluye suela de PU ligera y antideslizante.
72.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15676777
|
Abeba™
1047/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15686777
|
Abeba™
1047/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15696777
|
Abeba™
1047/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15606787
|
Abeba™
1047/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15616787
|
Abeba™
1047/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15626787
|
Abeba™
1047/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15636787
|
Abeba™
1047/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15646787
|
Abeba™
1047/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15656787
|
Abeba™
1047/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15666787
|
Abeba™
1047/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15676787
|
Abeba™
1047/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15686787
|
Abeba™
1047/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15696787
|
Abeba™
1047/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15606797
|
Abeba™
1047/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave de color blanco
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento transpirable con Silver Point
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de doble velcro
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
- Cubierta de piel / carbono
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Cuero | |
Polyurethane | |
Steel |
Blanco | |
Slip-resistant | |
1047 |