Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1032
Revestimiento especial con iones de plata que absorbe la transpiración. Incluye suela de PU ligera y antideslizante.
Marca: Abeba™ 1032/48
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave de color blanco
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
1032 |
Blanco | |
48 | |
Polyurethane | |
Steel |