Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1032
Revestimiento especial con iones de plata que absorbe la transpiración. Incluye suela de PU ligera y antideslizante.
68.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15636727
|
Abeba™
1032/37 |
37 |
68.20€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15676727
|
Abeba™
1032/41 |
41 |
68.20€
1 par |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15636737
|
Abeba™
1032/47 |
47 |
68.20€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15646727
|
Abeba™
1032/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15656727
|
Abeba™
1032/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15666727
|
Abeba™
1032/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15626727
|
Abeba™
1032/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15686727
|
Abeba™
1032/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15696727
|
Abeba™
1032/43 |
43 |
68.20€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15606737
|
Abeba™
1032/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15616737
|
Abeba™
1032/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15626737
|
Abeba™
1032/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15616727
|
Abeba™
1032/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15646737
|
Abeba™
1032/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave de color blanco
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Cuero | |
Polyurethane | |
Steel |
Blanco | |
Slip-resistant | |
1032 |