Learn More
Gilac™ Lid for 120 L Pole Bag Holder
Lid for 120 L Pole Bag Holder is available in 5 colors to make selective sorting easier. When operated manually, lid remains open on its own. May also be opened and closed using the pedal.
9.73€
Especificaciones
Tipo de producto | Bag Holder Cover |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con (aplicación) | Covers Bag Holders |
Para utilizar con (equipo) | Bag Holder |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17928551
|
Gilac™
G710124 |
Red |
9.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17958721
|
Gilac™
G710121 |
White |
9.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17938951
|
Gilac™
G710122 |
Blue |
9.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17928571
|
Gilac™
G710123 |
Green |
9.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17948631
|
Gilac™
G710125 |
Yellow |
9.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Available in 5 colors to make selective sorting easier.
- When operated manually, lid remains open on its own.
- May also be opened and closed normally using the pedal.
Especificaciones
Bag Holder Cover | |
Reusable | |
Bag Holder | |
Polyethylene | |
484 mm |
Not Autoclavable | |
Covers Bag Holders | |
Lid | |
19.1 in. |