Learn More
Gilac™ Tapa para portabolsas para postes de 120 L
Descripción
- Disponible en 5 colores para facilitar la clasificación selectiva.
- Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
- También se puede abrir y cerrar normalmente utilizando el pedal.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio ambiente con recogida de residuos necesaria |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte para bolsas |
| Incluye | Tapa |
| Material | Polietileno |
| Anchura (imperial) | 19,1 in |
| Tipo de producto | Tapa para soporte para bolsas |
| Anchura (métrico) | 484 mm |