Learn More
Lead Tetraacetate, purum p.a., ≥95% (dried material), Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead Tetraacetate |
Punto de fusión | 180° to 190° |
Color | White |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Pb(CH3COO)4 |
Número UN | UN2923 |
Beilstein | 3595640 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.38g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥95% (dried material) |
Grado | purum p.a. |