Learn More
Lead Tetraacetate, purum p.a., ≥95% (dried material), Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 15661450 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661450 100 g Glass Bottle 100 g
15671450 500 g Glass Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661450 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 15370100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., moistened with ∼5% acetic acid to stabilize,≥95% (dried material)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-67-8
Fórmula molecular C8H16O8Pb
Peso molecular (g/mol) 447.408
Número MDL MFCD00008693
Clave InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
Nombre IUPAC ácido acético;plomo
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Tetraacetate
Punto de fusión 180° to 190°
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Pb(CH3COO)4
Número UN UN2923
Beilstein 3595640
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (dried material)
Grado purum p.a.
Envase Glass Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.230g/cu.cm