Learn More
Lead Tetraacetate, purum p.a., ≥95% (dried material), Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 15671450 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15671450 500 g Glass Bottle 500 g
15661450 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15671450 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 15370500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., moistened with ∼5% acetic acid to stabilize,≥95% (dried material)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-67-8
Fórmula molecular C8H16O8Pb
Peso molecular (g/mol) 447.408
Número MDL MFCD00008693
Clave InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
Nombre IUPAC ácido acético;plomo
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Tetraacetate
Punto de fusión 180° to 190°
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Pb(CH3COO)4
Número UN UN2923
Beilstein 3595640
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (dried material)
Grado purum p.a.
Envase Glass Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 2.230g/cu.cm