Learn More
Solución estándar de plomo, 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12953195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    25.92€ / 100 ml
    Ahorro 3.08€
    10% Descuento
Solución estándar de plomo, 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8014474 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 12953195
Marca: Fisher Chemical B 041 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    25.92€ / 100 ml
    Ahorro 3.08€
    10% Descuento
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1075971 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/03/2025 Código de productoB 041 100
Número de lote1009835 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoB 041 100
Número de lote1034669 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoB 041 100
Título del producto
Solución estándar de plomo, 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™ >