Learn More
VITLAB™ LDPE Wide Mouth Bottles, with sealing plug and screw cap
Use these bottles for storage, sampling and transportation of viscous substances, powders, granulates or pastes. VITLAB™ LDPE Wide Mouth Bottles are composed of flexible material with good resilience and feature a wider mouth for simple filling. Available with eye closure.
Marca: VITLAB™ 80410
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Frasco de boca ancha de LDPE transparente
- Con tapón de rosca de PP
- Ideal para polvos y materiales tipo pasta
Especificaciones
Frasco de boca ancha | |
Tapón de rosca | |
250 ml | |
Guardado y almacenamiento | |
LDPE | |
Transparente |
130 mm | |
60 mm | |
Transparente | |
Tapón de sellado y tapón de rosca | |
35 |