Learn More
VITLAB™ LDPE Wide Mouth Bottles, with sealing plug and screw cap
Use these bottles for storage, sampling and transportation of viscous substances, powders, granulates or pastes. VITLAB™ LDPE Wide Mouth Bottles are composed of flexible material with good resilience and feature a wider mouth for simple filling. Available with eye closure.
45.00€ - 89.75€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Guardado y almacenamiento |
Incluye | Tapón de sellado y tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15252739
|
VITLAB™
80410 |
250 ml |
89.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15262739
|
VITLAB™
80411 |
500 ml |
45.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Transparent LDPE wide mouth bottle
- With screw cap made of PP
- Ideal for powders and paste-like materials
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Transparente | |
Tapón de sellado y tapón de rosca | |
Transparente |
Frasco de boca ancha | |
Guardado y almacenamiento | |
LDPE |