Learn More
Fisher BioReagents™ LB Broth, Miller (Pre-Buffered Capsules)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
116.95€ - 189.00€
Especificaciones
Formato | Cápsulas pretamponadas |
---|---|
Tipo de medios | Caldo LB |
Tipo de producto | Caldo LB, Miller |
Formulación | 10 g/l de peptona de caseína, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico, 1,5 g/l de TRIS/TRIS HCl |
Para utilizar con (aplicación) | Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11346002
|
Fisher BioReagents™
BP9732-500 |
Frasco de polietileno | 500 x 1 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11336002
|
Fisher BioReagents™
BP9731-500 |
Poly Bottle | 25 x 25 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Directions for Media Preparation: Add 1 capsule per 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Heat to completely dissolve capsule. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
- Product is in capsule form
- Each capsule contains 1g of broth
- Capsules are prebuffered and set to pH 7.2 at 20°C using a 10mM solution of tris/tris HCl
- pH will vary with temperature
Especificaciones
Cápsulas pretamponadas | |
Caldo LB, Miller | |
Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular |
Caldo LB | |
10 g/l de peptona de caseína, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico, 1,5 g/l de TRIS/TRIS HCl |