Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de cabra o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
Marca: Thermo Scientific™ PV3770
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
- Este anticuerpo etiquetado con terbio es un reactivo general para el desarrollo de ensayos que se une a los anticuerpos de cabra
- Ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo al evaluar múltiples anticuerpos primarios de cabra
- También para su uso cuando no es posible etiquetar directamente el terbio como anticuerpo primario
Especificaciones
Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) | |
Cabra | |
Extremo | |
25 μg |
Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
Dry Ice | |
340/490, 520 | |
LanthaScreen™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.