Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de cabra o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
834.00€ - 11580.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
---|---|
Conjugado | Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) |
Línea de productos | LanthaScreen™ |
Excitación/emisión | 340/490, 520 |
Reactividad | Cabra |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10666255
|
Thermo Scientific™
PV3772 |
1 mg |
11580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10369244
|
Thermo Scientific™
PV3770 |
25 μg |
834.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Este anticuerpo etiquetado con terbio es un reactivo general para el desarrollo de ensayos que se une a los anticuerpos de cabra
- Ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo al evaluar múltiples anticuerpos primarios de cabra
- También para su uso cuando no es posible etiquetar directamente el terbio como anticuerpo primario
Especificaciones
Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
LanthaScreen™ | |
Cabra | |
Dry Ice |
Quelatos de lantánidos, Terbio (TB) | |
340/490, 520 | |
Extremo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.