Learn More
LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate
LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate
499.00€ - 4035.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, proteasome biology, biochemical proteasome assays, epigenetics assays for drug discovery |
---|---|
Tipo de sustrato | Deconjugating enzyme substrate |
Peso molecular | 42.8kDa |
Tipo de producto | LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate |
Requisitos de almacenamiento | –80°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11515046
|
Invitrogen
PV4444 |
100 μg |
4035.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11505046
|
Invitrogen
PV4443 |
10μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome. The LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate is a general substrate for assaying DUB activity in a high throughput assay format.Especificaciones
Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, proteasome biology, biochemical proteasome assays, epigenetics assays for drug discovery | |
42.8kDa | |
–80°C |
Deconjugating enzyme substrate | |
LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.