Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
494.00€ - 17870.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11563467
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3583
10 μg
494.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11553467
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3582
100 μg
2405.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10595343
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3581
1 mg
17870.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development. The amine-reactive, isothiocyanate group conjugates to virtually any peptide or protein that contains one or more accessible amine moieties, such as the amine group found on a lysine residue or an unmodified N-terminal amine group of a peptide or protein. Amine-modified DNA oligonucleotides can be labeled as well. Energy transfer from the terbium donor to a suitable acceptor such as fluorescein is readily detected by monitoring an increase in acceptor fluorescence intensity. See the user guide for application-based protocols for labeling peptides containing free amino groups, amine-modified oligonucleotides, and IgG antibodies.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.