Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
Marca:  Invitrogen™ PV3582
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11553467
  • 2405.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Como parte de la caja de herramientas LanthaScreen™ TR-FRET de reactivos de ensayo, el reactivo de etiquetado de quelato Tb reactivo a aminas LanthaScreen™ está disponible para el desarrollo de ensayos. El grupo de isotiocianato, reactivo a la amina, se conjuga con prácticamente cualquier péptido o proteína que contenga una o más de las aminas accesibles, como el grupo de aminas que se encuentra en un residuo de lisina o un grupo de aminas N-terminal no modificado de un péptido o proteína. También se pueden etiquetar los oligonucleótidos de ADN modificados con amina. La transferencia de energía del donante de terbio a un aceptor adecuado, como la fluoresceína, se detecta fácilmente mediante el control de un aumento de la intensidad de fluorescencia del aceptor. Consulte la guía del usuario para conocer los protocolos basados en aplicaciones para el etiquetado de péptidos que contienen grupos aminos libres, oligonucleótidos modificados con aminas y anticuerpos IgG.
Especificaciones
Especificaciones
100 μg
Los reactivos de etiquetado LanthaScreen™ TR-FRET se suministran liofilizados. Deben almacenarse a -20 °C, con desecante y protegidos de la luz. Después de la reconstitución, los quelatos de terbio lantanida deben almacenarse en hielo y usarse en el mismo día.
LanthaScreen™
Quelato de Tb reactivo a aminas
Hielo seco
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.