Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Signs
Marca: Brady™ 227360
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Especificaciones
Clase 7: Material radiactivo | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024mm | |
-40 ° C-110 ° C | |
Global | |
Señal de advertencia |
Satinado | |
250 rollo | |
Material: Poliéster laminado | |
50 mm | |
50 mm | |
Triangular | |
Radioactive substances 7C III | |
Black on Yellow |