Learn More
Brady™ Señales de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. p-8001116
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
Texto mostrado:
Advertencia de sustancias corrosivas
Advertencia de sustancias peligrosas
Pictograma de advertencia de baterías corrosivas
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Sustancias radiactivas 7C III
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 10577234
Marca: Brady™ 250247
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS
Alternate Part Number PIC 315-TRI 200-B7541 (BRANDED)
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo