Learn More
Brady™ Laminated Polyester Prohibition Signs
Marca: Brady™ 250054
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
De -40 °C a 110 °C | |
Prohibido aparcar | |
Rojo sobre azul |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
200 mm | |
0,024 mm | |
Redondo | |
Señal de prohibición |