Learn More
Brady™ Laminated Polyester Prohibition Signs
4.25€ - 8.15€
Especificaciones
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Grosor 0,024 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Texto mostrado Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Texto mostrado Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11830762
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
250054
Prohibido aparcar 200 mm
8.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11760294
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
250024
Prohibido hacer fotografías 200 mm
4.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15153299
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
250062
Detener 200 mm
4.25€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Poliéster
Poliéster laminado
0,024 mm
Señal de prohibición
1 unidad
Marcadores de tuberías y señales de seguridad
De -40 °C a 110 °C