Learn More
Brady™ Ganchos con cinta de troquelado antideslizantes de poliéster laminado
Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marca: Brady™ 078162
Detalles adicionales : Peso : 1.65560kg
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
24/paq. | |
Acrílico permanente | |
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida | |
Poliéster | |
150 x 600 mm | |
24 in. | |
Negro, Black | |
150 mm |
5.9 in. | |
Ganchos con cinta de troquelado antideslizantes de poliéster laminado - Negros | |
Cinta antideslizante | |
-40°C a +80°C | |
0,162 mm | |
-40°F to +158°F | |
600 mm | |
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |