Learn More
Brady™ Ganchos con cinta de troquelado antideslizantes de poliéster laminado
Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
106.00€ - 655.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
---|---|
Material | Poliéster |
Para utilizar con (aplicación) | Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida |
Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to +158°F |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C a +80°C |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11731336
|
Brady™
078196 |
Negro | 140 x 140 mm | 50 paquete |
153.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11721336
|
Brady™
078195 |
Negro | 150 x 600 mm | 50 paquete |
655.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11711336
|
Brady™
078192 |
Negro | 19 x 600 mm | 50 paquete |
106.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11701336
|
Brady™
078177 |
Rojo | 140 x 140 mm | Paquete de 50 |
153.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11796925
|
Brady™
078162 |
Negro, Black | 150 x 600 mm | 24/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida | |
-40°C a +80°C |
Poliéster | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm |