Learn More
Brady™ Ganchos con cinta de troquelado antideslizantes de poliéster laminado
Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marca: Brady™ 078177
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
- Mantenimiento de conserjería, Mantenimiento de instalaciones marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Paquete de 50 | |
Acrílico permanente | |
Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida | |
Poliéster | |
140 x 140 mm | |
5.51 in. | |
Rojo | |
140 mm |
5.5 in. | |
Ganchos con cinta de troquelado antideslizantes - Rojos | |
Cinta antideslizante | |
-40°C a +80°C | |
0,162 mm | |
-40°F to +158°F | |
140 mm |