Learn More
Brady™ Señales de transporte de productos inflamables cuando están húmedos ADR 4.3b de poliéster laminado
Código de producto. p-8004138
100 mm, 100,00 mm, 1 unidad, cada uno
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 11760214
Marca: Brady™ 223567
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 4.3B-100*100-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 4
Color Blanco sobre azul
Título del producto
Brady™ Señales de transporte de productos inflamables cuando están húmedos ADR 4.3b de poliéster laminado >