Learn More
Bochem™ Pala cucharón
Fabricada con acero inoxidable
Marca: Bochem™ 8742
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
- Cuchara
- Mango plano
- Acero inoxidable
Especificaciones
Pala cucharón | |
Plano | |
Plano | |
315 mm |
Acero inoxidable (18/10) | |
220 mL | |
AISI 304 |