Learn More
Bochem™ Pala cucharón
Fabricada con acero inoxidable
19.60€ - 31.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala cucharón |
---|---|
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Tipo de mango | Plano |
Modelo | Plano |
Certificaciones/conformidad | AISI 304 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10120161
|
Bochem™
8741 |
200 mL |
19.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028250
|
Bochem™
8742 |
220 mL |
31.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pala cucharón
- Mango plano
- Acero inoxidable
Especificaciones
Pala cucharón | |
Plano | |
AISI 304 |
Acero inoxidable (18/10) | |
Plano | |
315 mm |