Learn More
Monohidrato de lactosa, extra puro, SLR, polvo fino, Fisher Chemical
28.40€ - 218.00€
CAS | 63-42-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H22O11 |
Peso molecular (g/mol) | 342.30 |
Número MDL | 71587 |
Clave InChI | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate |
PubChem CID | 133126686 |
Nombre IUPAC | (R,S,3S,6S,R)-2-(hidroximetil)-6-[(R,R,3R,R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol; hidrato |
SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10497492
|
Fisher Chemical
L/0200/53 |
500 g | Jarra de plástico para polvo | ||||||
10427070
|
Fisher Chemical
L/0200/60 |
1 kg | Jarra de plástico para polvo | ||||||
10151430
|
Fisher Chemical
L/0200/65 |
5 kg | Barril de plástico | ||||||
Descripción
63-42-3 | |
342.30 | |
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N | |
133126686 | |
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
C12H22O11 | |
71587 | |
d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate | |
(R,S,3S,6S,R)-2-(hidroximetil)-6-[(R,R,3R,R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol; hidrato |
Especificaciones
63-42-3 | |
Blanco | |
71587 | |
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N | |
(R,S,3S,6S,R)-2-(hidroximetil)-6-[(R,R,3R,R,6R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol; hidrato | |
133126686 | |
Sólido |
219°C | |
C12H22O11 | |
d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate | |
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O | |
342.30 | |
360.3g/mol |