Learn More
Monohidrato de lactosa, extra puro, SLR, polvo fino, Fisher Chemical
Código de producto. 10427070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10427070 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 Kg
1 options
Código de producto. 10427070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/0200/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63-42-3
Número MDL 71587
Especificaciones
Punto de fusión 219°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3g/mol
Forma física Sólido