Learn More
Monohidrato de lactosa, extra puro, SLR, polvo fino, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 219°C |
Color | Blanco |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.3g/mol |
Forma física | Sólido |