Learn More
Buerkle™ Espátula LaboPlast™, PS desechable
La espátula desechable de PS se fabrica, se monta y se embala individualmente para el uso desechable en sala blanca de Categoría 7 (10.000).Gracias a su mango largo, ergonómico y resistente, así como a una hoja puntiaguda, este producto desechable puede introducirse directamente en el recipiente.
Marca: Buerkle™ 5378-0010
27.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.31000kg
Descripción
- Ideal para el muestreo de polvos, gránulos y pastas
- Funda de sellado transparente que reduce la contaminación
- Blanco
- Envasado individual
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Espátula desechable | |
Con Manguito Transparente | |
Sí | |
FDA | |
10/paq. | |
150 mm |
Poliestireno | |
De forma ergonómica | |
Blanco | |
Ideal para el muestreo de polvos, granulados, pastas y productos alimenticios | |
268 mm |