Learn More
Buerkle™ Espátula LaboPlast™, PS desechable
La espátula desechable de PS se fabrica, se monta y se embala individualmente para el uso desechable en sala blanca de Categoría 7 (10.000).Gracias a su mango largo, ergonómico y resistente, así como a una hoja puntiaguda, este producto desechable puede introducirse directamente en el recipiente.
19.80€ - 30.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Espátula desechable |
---|---|
Material | Poliestireno |
Tipo de mango | De forma ergonómica |
Desechables | Sí |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15326317
|
Buerkle™
5378-0009 |
Sin Manguito |
19.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15336317
|
Buerkle™
5378-0010 |
Con Manguito Transparente |
30.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La espátula desechable de poliestireno LaboPlast™ se fabrica, se monta y se embala individualmente para el uso desechable en nuestra sala blanca de Categoría 7 (10.000).
Gracias a su mango largo, ergonómico y resistente, así como a una hoja puntiaguda, este producto desechable puede introducirse directamente en el recipiente o clavarse en sacos de papel o plástico. Esta espátula desechable es ideal para recoger muestras de polvo, granulado y pastas.
Una vez recogida la muestra, la espátula con vaina de cierre transparente se puede volver a cerrar inmediatamente para mantener la muestra protegida de la contaminación.
- PS, blanca
- Embalada individualmente
- Fabricación, montaje y embalaje en conformidad con la categoría de salas blancas 7
- Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
Especificaciones
Espátula desechable | |
De forma ergonómica | |
Blanco | |
Ideal para el muestreo de polvos, granulados, pastas y productos alimenticios | |
150 mm |
Poliestireno | |
Sí | |
FDA | |
10/paq. |