Learn More
Buerkle™ DispoLadle LaboPlast™
Grabado para medir en incrementos de 10 ml. DispoLadle Buerkle™ LaboPlast™ incluye una boquilla en ambos lados para la operación a mano derecha o izquierda.
Marca: Buerkle™ 5393-6640
121.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.58000kg
Descripción
- Cucharón de 200 ml
- 92Diámetro externo mm
- Mango ergonómico
- Boquillas en ambos lados para el funcionamiento a la derecha o a la izquierda
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Sala limpia fabricada
- 20 piezas por paquete
Especificaciones
Pala | |
200 mL | |
No estéril | |
Blanco |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Boquillas dobles | |
500 mm |