Learn More
Buerkle™ DispoLadle LaboPlast™
Grabado para medir en incrementos de 10 ml. DispoLadle Buerkle™ LaboPlast™ incluye una boquilla en ambos lados para la operación a mano derecha o izquierda.
135.00€ - 165.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Capacidad (métrico) | 200 mL |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Longitud del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15674134
|
Buerkle™
5393-6640 |
500 mm |
135.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15694134
|
Buerkle™
5393-6650 |
1000 mm |
165.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cucharón de 200 ml
- 92Diámetro externo mm
- Mango ergonómico
- Boquillas en ambos lados para el funcionamiento a la derecha o a la izquierda
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Sala limpia fabricada
- 20 piezas por paquete
Especificaciones
Pala | |
200 mL | |
No estéril | |
Blanco |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Boquillas dobles |