missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Kits de tomas eléctricas individuales

Se monta en el lado izquierdo o derecho de cualquier campana de laboratorio de 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 o 2,4 m (3, 4, 5, 6, 7 u 8 pies) de PVC, ácido perclórico o acero inoxidable Protector Premier, XStream o XL

Marca:  Labconco™ 9412700

Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17208749

  • 203.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Includes: Receptáculo eléctrico, cableado, caja de unión y placa de cubierta del receptáculo

Descripción

Descripción

  • 4 lb (1,8kg)
  • 30,5 × 22,9 × 5,1 cm (largo × ancho × alto)
  • Disponible en distintas tomas que cumplen diferentes requisitos eléctricos
  • Interruptor GFCI internacional también disponible por separado

Especificaciones

Especificaciones

Campana extractora Protector™ Premier™, XStream™, XL™
4 lb
9 in
Receptáculo eléctrico, cableado, caja de conexiones y placa de cubierta del receptáculo
Kit de receptáculo eléctrico individual
230 V, 50 Hz, 16 A (enchufe Schuko)
50 Hz
2 in
1,8 Kg
5,1 cm
22,9 cm
230 V
Montaje en el lado izquierdo o derecho de la campana extractora
Enchufe Schuko
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales