Learn More
Labconco™ Filtros
Filtros HEPA y basados en carbono para su uso en carcasas Labconco que requieren sustitución periódica
745.00€ - 855.00€
Especificaciones
Eficacia | 99,99% |
---|---|
Tipo de filtro | HEPA |
Tipo de producto | Filtro |
Para utilizar con (aplicación) | Partículas |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Peso (imperial) | Longitud (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Peso (imperial) | Longitud (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10109152
|
Labconco™
3707900 |
10/20 pulg | 40 lb | Entre 25,4 y 50,8 cm | 18,1 Kg |
745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17793387
|
Labconco™
3707901 |
30 to 40 in. | 81 lb. | 76.2 to 101.6 cm | 36.7 Kg |
855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Filtros HEPA y basados en carbono para su uso en carcasas Labconco que requieren sustitución periódica
Filtro HEPA de repuesto, 99,99 % de eficacia en partículas de 0,3 micrómetros de tamaño.No apto para su uso con materiales con riesgos biológicos ni con materiales orgánicos volátiles.Para su uso con los sistemas de escape portátiles Labconco FilterMate, carcasas de clase I Purifier, carcasas para PCR con filtro Purifier, carcasas con filtro HEPA Purifier, bancos limpios verticales Purifier, estaciones de balanzas con filtro XPert, sistemas de balanzas con filtro XPert y RXPert.Especificaciones
99,99% | |
HEPA | |
Filtro | |
Partículas |