missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Filtros

Filtros HEPA y basados en carbono para su uso en carcasas Labconco que requieren sustitución periódica

Marca:  Labconco™ 3707901

Detalles adicionales : Peso : 22.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17793387

  • 855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Filtros HEPA y basados en carbono para su uso en carcasas Labconco que requieren sustitución periódica

Replacement HEPA Filter, 99.99% efficient on particles 0.3 micron in size. Not suitable for use with biohazardous materials or volatile organic material. For use with Labconco Purifier Class I Enclosures, Purifier Filtered PCR Enclosures, Purifier HEPA Filtered Enclosures, Purifier Vertical Clean Benches, XPert Filtered Balance Stations, XPert and RXPert Filtered Balance Systems.
Especificaciones

Especificaciones

99.99%
3 and 6 ft. Purifier™ Class I Safety, HEPA Filtered, Vertical Clean Bench and PCR Enclosures
36.7 Kg
76.2 to 101.6 cm
Particulate
HEPA
81 lb.
30 to 40 in.
Filter
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales