Learn More
Labconco™ Aceite para bomba de vacío PrimeMate™
Para su uso con el sistema de cambio de aceite Labconco PrimeMate
Marca: Labconco™ 7541300
Detalles adicionales : Peso : 6.82000kg
Descripción
- Opción de 3,8 l de aceite de hidrocarburo de parafina hidrotratada o aceite de hidrocarburo sintético
- Recomendado para bombas de vacío Labconco de uso general
Especificaciones
Aceite para bomba de vacío sintética | |
Sistema de cambio de aceite PrimeMate | |
3,8 L |