Learn More
Labconco™ Aceite para bomba de vacío PrimeMate™
Para su uso con el sistema de cambio de aceite Labconco PrimeMate
324.00€ - 650.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de cambio de aceite PrimeMate |
---|---|
Volumen (métrico) | 3,8 L |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17104534
|
Labconco™
1988001 |
Aceite para bomba de vacío |
324.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15103025
|
Labconco™
7541300 |
Aceite para bomba de vacío sintética |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Opción de un galón (3.8 l) de aceite de hidrocarburo de parafina hidrotratada o aceite de hidrocarburo sintético
- Recomendado para bombas de vacío Labconco de uso general
Especificaciones
Sistema de cambio de aceite PrimeMate | |
3,8 L |