Learn More
Labconco™ Kit de tubos AtmosPure
Los kits de tubos conectan el purificador de gas de regeneración AtmosPure a la caja de guantes.
Marca:  Labconco™ 5441801
Detalles adicionales : Peso : 9.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957590
  • 665.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de tubos de circulación AtmosPure incluye los tubos para realizar la conexión desde el purificador de gas de regeneración AtmosPure Labconco a la caja de guantes. Incluye manguera flexible con revestimiento de neopreno y con diámetro interior (D.I.) de 1,9 cm (0,75 pulg). Para usar con todas las cajas de guantes de doble anchura.
Especificaciones
Especificaciones
Caja de guantes de doble anchura
20 lb
9,1 Kg
Atmospure Flex Tubing Kit, Double