Learn More
Labconco™ Kit de tubos AtmosPure
Los kits de tubos conectan el purificador de gas de regeneración AtmosPure a la caja de guantes.
520.00€ - 665.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16202591
|
Labconco™
5441800 |
Caja de guantes de anchura sencilla | Kit de tubos flexibles AtmosPure, sencillo |
520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15957590
|
Labconco™
5441801 |
Caja de guantes de doble anchura | Atmospure Flex Tubing Kit, Double |
665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
El kit de tubos de circulación AtmosPure incluye los tubos para realizar la conexión desde el purificador de gas de regeneración AtmosPure Labconco a la caja de guantes. Incluye manguera flexible con revestimiento de neopreno y con diámetro interior de 1,9 cm (0,75 pulg). Para usar con todas las cajas de guantes de anchura única.Especificaciones
20 lb | |
9,1 Kg |