Learn More
Labconco™ Kit adaptador AtmosPure
Los adaptadores permiten conectar una manguera de 1,9 cm (0,75 pulg) a conectores de 0,93 cm (0,37 pulg) en cajas de guantes
Marca: Labconco™ 5441900
Detalles adicionales : Peso : 2.30000kg
Descripción
El kit adaptador AtmosPure de 1,9 cm (0,75 pulg) a 0,93 cm (0,37 pulg) cuenta con conectores que permiten conectar una manguera de neopreno con diámetro interior (D.I.) de 1,9 cm (0,75 pulg) incluida con los kits 5441800 y 5441801 (se venden por separado) a las entradas/salidas de 0,93 cm (0,37 pulg) de la caja de guantes. Se incluyen dos conectores con cada kit. Adaptadores de codo para usarlos con cajas de guantes Labconco Precise.Especificaciones
Caja de guantes de atmósfera controlada Precise™ | |
2,3 Kg | |
Permite conectar una manguera con diámetro interior de 1,9 cm (0,75 pulg) a la caja de guantes con entrada/salidas de 0,93 cm (0,37 pulg). |
5 lb | |
Kit de cajas de guantes |