Learn More
XRCC1 (X-Ray Repair Cross Complementing Protein 1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ XRCC1 (X-Ray Repair Cross Complementing Protein 1) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
148.00€ - 673.20€
Especificaciones
Antígeno | XRCC1 (X-Ray Repair Cross Complementing Protein1) Ab-1 |
---|---|
Clon | 33-2-5 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12691407
|
Epredia
MS-434-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
590.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12611417
|
Epredia
MS-434-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
148.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12621417
|
Epredia
MS-434-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
462.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12631417
|
Epredia
MS-434-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12641417
|
Epredia
MS-434-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681407
|
Epredia
MS-434-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12601417
|
Epredia
MS-434-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681417
|
Epredia
MS-434-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
X-Ray Repair Cross Complementing (XRCC1) plays a role in excision repair of DNA after ionizing irradiation. XRCC1 binds to DNA ligase III through the C-terminal 96 amino acids and to DNA polymerase β through the N-terminal half. In testis XRCC1 is expressed at high levels. Cells with a mutation of this gene exhibit decreased single strand break repair and reduced recombination repair. They show increased double strand breaks, and sister chromatid exchange is increased up to 10-fold. The XRCC1 might serve as a scaffold protein during base excision-repair.Host Species: Mouse
Clone: 33-2-5
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human XRCC1 protein
Molecular Weight: 85kDa
Positive Control: Ls174T, HT29 or HeLa cells; normal testis
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
XRCC1 (X-Ray Repair Cross Complementing Protein1) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
DNA Repair | |
Recombinant human XRCC1 protein | |
Primary |
33-2-5 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human, Rat | |
IgG2b |