Learn More
Epredia™ Lab Vision™ XPA Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ XPA Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 585.00€
Especificaciones
Antígeno | XPA Ab-1 |
---|---|
Clon | 12F5 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12631917
|
Epredia™
MS-650-P1 |
Concentrated | 500 μL |
431.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12641917
|
Epredia™
MS-650-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12651917
|
Epredia™
MS-650-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12621917
|
Epredia™
MS-650-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12611917
|
Epredia™
MS-650-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12691917
|
Epredia™
MS-650-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The XPA (xeroderma pigmentosum group A) protein specifically recognizes the UV-or chemically damaged DNA lesions, and triggers the nucleotide excision repair process. XPA binds to the replication protein A (RPA) or the excision repair cross complementing 1 protein (ERCC1). In the absence of nucleotide excision repair persisting (unrepaired) DNA lesions (adducts) may lead to the accumulation of gene mutations and ultimately to cancer. Xeroderma pigmentosum patients have a > 2000 fold increased risk to develop skin cancer at sun-exposed areas.Host Species: Mouse
Clone: 12F5
Isotype: IgG2a/k
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human XPA protein
Molecular Weight: ∽40kDa
Positive Control: Ls174T or MCF-7 cells or human tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
XPA Ab-1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
12F5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
DNA Repair | |
Recombinant human XPA protein | |
Primary |