Learn More
Vitamin D Receptor (VDR) Ab-1 Rat Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Vitamin D Receptor (VDR) Ab-1, Rat Monoclonal Antibody.
154.00€ - 770.10€
Especificaciones
Antígeno | Vitamin D Receptor (VDR) Ab-1 |
---|---|
Clon | 9A7gamma.E10.E4 |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12663847
|
Epredia
RT-200-B1 |
Biotin | 200µg/mL | 500 μL |
567.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12683847
|
Epredia
RT-200-P0 |
Unconjugated | 200µg/mL | 100 μL |
154.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12693847
|
Epredia
RT-200-P1 |
Unconjugated | 200µg/mL | 500 μL |
430.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12653847
|
Epredia
RT-200-B0 |
Biotin | 200µg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12633847
|
Epredia
RT-200-B |
Biotin | 200µg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12673847
|
Epredia
RT-200-P |
Unconjugated | 200µg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12603857
|
Epredia
RT-200-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12613857
|
Epredia
RT-200-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
VDR is a member of super family of steroid hormone receptors. It is known to play role in cellular growth and differentiation, calcium and phosphorus metabolism and bone remodeling. Human breast carcinomas, leukemias, and prostatic carcinoma cells express VDR, which can modify their growth and differentiation. In avians, VDR appears as a doublet of 58kDa and 60kDa.Host Species: Rat
Clone: 9A7γ.E10.E4
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human, Pig, Mouse, Rat, Hamster, Frog, Chicken and Fish. Others not known.
Epitope: aa 89-105 (near the DNA-binding domain)
Immunogen: Vitamin D receptor protein from chicken intestine
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: LNCAP cells, HeLa cells
Cellular Localization: Nuclear Ab-1 reacts with both the occupied and unoccupied forms of VDR and shows no cross reaction with estrogen and glucocorticoid receptors. It is excellent for biochemical and histochemical applications.
Recommended for:
- Western Blotting
- Gel Supershift Assay
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Vitamin D Receptor (VDR) Ab-1 | |
Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Chicken, Fish, Frog, Hamster, Human, Mouse, Porcine | |
IgG2b |
9A7gamma.E10.E4 | |
Monoclonal | |
Rat | |
Nuclear Receptors | |
Vitamin D receptor protein from chicken intestine | |
Primary |